Tisk…
2(5H)-Furanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
283754-1G 283754-5G
SIAL283754-1GEA 3120 CZK
SIAL283754-1G SIAL283754-5G
2(5H)-Furanone, Sigma-Aldrich®
2(5H)-Furanone
Vzorec: C₄H₄O₂
MDL Number: MFCD00005376
CAS číslo: 497-23-4
EINECS: 207-839-3