2(5H)-Furanone 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Furan-2(5H)-one
L13142.03
L13142.06
L13142.14
L13142.03EA
1940
CZK
L13142.03
L13142.06
L13142.14
2(5H)-Furanone 96%
2(5H)-Furanone
Purity: 98%
CAS No.: 497-23-4
Molecular Formula: C4H4O2
Formula Weight: 84.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4690
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 383585
MDL No.: MFCD00005376
Vzorec:
C₄H₄O₂ MW: 84,07 g/mol Bod varu: 212…214 °C Bod tání: 3…4 °C Hustota: 1,197 Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F) |
MDL Number:
MFCD00005376 CAS číslo: 497-23-4 EINECS: 207-839-3 |