Tisk…
Triethylborane 1 M THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
176981000 176988000
176981000.EA 3160 CZK
176981000. 176988000.
Triethylborane 1 M THF, AcroSeal®
Triethylborane
Vzorec: C₆H₁₅B
MW: 98
Hustota: 0.86 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009022
CAS číslo: 97-94-9
EINECS: 202-620-9
UN: 2924
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.30 M
Water 4.2 to 6.0 %
HPLC ≥95 %
pH 4.0 to 6.0
Specific optical rotation 165° to 178° (20°C, 589 nm) (1 % in water DS)