Triethylborane 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
195030-100ML
195030-800ML
SIAL195030-100MLEA
3380
CZK
SIAL195030-100ML
SIAL195030-800ML
Triethylborane 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Triethylborane
Vzorec:
C₆H₁₅B |
MDL Number:
MFCD00009022 CAS číslo: 97-94-9 EINECS: 202-620-9 UN: 3399 ADR: 4.3,II |