Tisk…
(2,4-Difluorophenyl)acetone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
376080010 376080050
ACRO376080010EA 1250 CZK
ACRO376080010 ACRO376080050
(2,4-Difluorophenyl)acetone 98%
(2,4-Difluorophenyl)acetone
Vzorec: C₉H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258866
CAS číslo: 274682-91-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %