Tisk…
(3-Chlorophenyl)acetone 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(3-Chlorophenyl)propan-2-one
350690010 350690050 350690250
ACRO350690010EA 1110 CZK
ACRO350690010 ACRO350690050 ACRO350690250
(3-Chlorophenyl)acetone 94%
(3-Chlorophenyl)acetone
Vzorec: C₉H₉ClO
MW: 168.62
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082872
CAS číslo: 14123-60-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %