Tisk…
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
324612-1G 324612-5G
SIAL324612-1GEA 3460 CZK
SIAL324612-1G SIAL324612-5G
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Vzorec: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
MDL Number: MFCD00013309
CAS číslo: 100306-34-1