(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(S)-3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
324612-1G
324612-5G
SIAL324612-1GEA
3460
CZK
SIAL324612-1G
SIAL324612-5G
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Vzorec:
C₉H₁₁ClO MW: 170,64 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013309 CAS číslo: 100306-34-1 |