Bis(4-fluorophenyl)disulphide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32589.03
H32589.06
H32589.03EA
1800
CZK
H32589.03
H32589.06
Bis(4-fluorophenyl)disulphide ≥98%
Bis(4-fluorophenyl)disulphide
Purity: 98%
CAS No.: 405-31-2
Molecular Formula: C12H8F2S2
Formula Weight: 254.31
Boiling Point: 141°/1mm
MDL No.: MFCD00816758
Vzorec:
C₁₂H₈F₂S₂ Bod varu: 141 °C (1 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00816758 CAS číslo: 405-31-2 |