Tisk…

Hexamethyldisilathiane 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Bis(trimethylsilyl)sulphide

367370010 367370050 367370250
ACRO367370010EA 1690 CZK
ACRO367370010 ACRO367370050 ACRO367370250
Hexamethyldisilathiane 95%
Hexamethyldisilathiane
Vzorec: C₆H₁₈SSi₂
Bod varu: 163 °C (170 mmHg)
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014851
CAS číslo: 3385-94-2
EINECS: 222-201-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR