Tisk…
Cín10000 mg/L Sn in 20% kyselině chlorovodíkové (from Sn) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14384.AD 14384.AE 14384.AP
14384.ADEA 3510 CZK
14384.AD 14384.AE 14384.AP
Cín10000 mg/L Sn in 20% kyselině chlorovodíkové (from Sn) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - cín
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certifikace: Traceable to NIST