Selen 1000 mg/L Se in 5% kyselině dusičné (from Se) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88094.AE
88094.AP
88094.AEEA
1330
CZK
88094.AE
88094.AP
Selen 1000 mg/L Se in 5% kyselině dusičné (from Se) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - selen
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certifikace: Traceable to NIST