Selen 1000 mg/L Se in 5% kyselině dusičné (from Se) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
13845.AD
13845.AE
13845.AP
13845.ADEA
1770
CZK
13845.AD
13845.AE
13845.AP
Selen 1000 mg/L Se in 5% kyselině dusičné (from Se) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - selen
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certifikace: Traceable to NIST