Tisk…
Selen 10000 mg/L Se in 5% kyselině dusičné (from Se) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
14381.AD 14381.AE 14381.AP
14381.ADEA 2950 CZK
14381.AD 14381.AE 14381.AP
Selen 10000 mg/L Se in 5% kyselině dusičné (from Se) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - selen
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certifikace: Traceable to NIST