Tisk…
Skandium 10000 mg/L Sc in 5% kyselině dusičné (from Sc₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35755.AD 35755.AE 35755.AP
35755.ADEA 9100 CZK
35755.AD 35755.AE 35755.AP
Skandium 10000 mg/L Sc in 5% kyselině dusičné (from Sc₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - skandium
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Certifikace: Traceable to NIST
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
MDL čí. MFCD00016323