Lutécium 1000 mg/L Lu in 5% kyselině dusičné (from Lu₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
89886.AE
89886.AP
89886.AEEA
2260
CZK
89886.AE
89886.AP
Lutécium 1000 mg/L Lu in 5% kyselině dusičné (from Lu₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - lutetium
Molecular Formula: Lu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Certifikace: Traceable to NIST