Tisk…
Lantan 1000 mg/L La in 5% kyselině dusičné (from La₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13870.AD 13870.AE 13870.AP
13870.ADEA 1760 CZK
13870.AD 13870.AE 13870.AP
Lantan 1000 mg/L La in 5% kyselině dusičné (from La₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - lanthan
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certifikace: Traceable to NIST
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
MDL čí. MFCD00011066