Tisk…
Lantan 10000 mg/L La in 5% kyselině dusičné (from La₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14429.AP 14429.AD 14429.AE
14429.APEA 11090 CZK
14429.AP 14429.AD 14429.AE
Lantan 10000 mg/L La in 5% kyselině dusičné (from La₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - lanthan
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certifikace: Traceable to NIST
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
MDL čí. MFCD00011066