Měď 1000 mg/L Cu in 5% kyselině dusičné (from Cu) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88061.AE
88061.AP
88061.AEEA
1410
CZK
88061.AE
88061.AP
Měď 1000 mg/L Cu in 5% kyselině dusičné (from Cu) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - měď
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certifikace: Traceable to NIST