Měď 1000 mg/L Cu in 5% kyselině dusičné (from Cu) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13867.AD
13867.AE
13867.AP
13867.ADEA
1870
CZK
13867.AD
13867.AE
13867.AP
Měď 1000 mg/L Cu in 5% kyselině dusičné (from Cu) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - měď
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certifikace: Traceable to NIST