Měď 10000 mg/L Cu in 5% kyselině dusičné (from Cu) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14372.AD
14372.AE
14372.AP
14372.ADEA
3120
CZK
14372.AD
14372.AE
14372.AP
Měď 10000 mg/L Cu in 5% kyselině dusičné (from Cu) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - měď
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certifikace: Traceable to NIST