Tisk…
Draslík 1000 mg/L K in 5% kyselině dusičné (from KNO₃) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88087.AE 88087.AP
88087.AEEA 1340 CZK
88087.AE 88087.AP
Draslík 1000 mg/L K in 5% kyselině dusičné (from KNO₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - draslík
Molecular Formula: KNO₃ 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certifikace: Traceable to NIST