Tisk…
Draslík 1000 mg/L K in 5% kyselině dusičné (from KNO₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13866.AD 13866.AE 13866.AP
13866.ADEA 1770 CZK
13866.AD 13866.AE 13866.AP
Draslík 1000 mg/L K in 5% kyselině dusičné (from KNO₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - draslík
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certifikace: Traceable to NIST