Draslík 10000 mg/L K in 5% kyselině dusičné (from KNO₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
14379.AD
14379.AE
14379.AP
14379.ADEA
3300
CZK
14379.AD
14379.AE
14379.AP
Draslík 10000 mg/L K in 5% kyselině dusičné (from KNO₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - draslík
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certifikace: Traceable to NIST