Tisk…
Iridium standard solution, 1000 mg/L Ir in 20% kyselině chlorovodíkové (from IrCl₃) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88072.AE 88072.AP
88072.AEEA 4160 CZK
88072.AE 88072.AP
Iridium standard solution, 1000 mg/L Ir in 20% kyselině chlorovodíkové (from IrCl₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - iridium
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certifikace: Traceable to NIST