Tisk…
Iridium standard solution, 1000 mg/L Ir in 20% kyselině chlorovodíkové (from IrCl₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35751.AD 35751.AE 35751.AP
35751.ADEA 3750 CZK
35751.AD 35751.AE 35751.AP
Iridium standard solution, 1000 mg/L Ir in 20% kyselině chlorovodíkové (from IrCl₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - iridium
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certifikace: Traceable to NIST