Holmium standard solution, 1000 mg/L Ho in 5% kyselině dusičné (de Ho₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88070.AE
88070.AP
88070.AEEA
1670
CZK
88070.AE
88070.AP
Holmium standard solution, 1000 mg/L Ho in 5% kyselině dusičné (de Ho₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - holmium
Molecular Formula: Ho₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011049
Certifikace: Traceable to NIST