Tisk…
Vápník 1000 mg/L Ca in 5% kyselině dusičné (from CaCO3) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88057.AE 88057.AP
88057.AEEA 1380 CZK
88057.AE 88057.AP
Vápník 1000 mg/L Ca in 5% kyselině dusičné (from CaCO3) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - vápník
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certifikace: Traceable to NIST