Vápník 1000 mg/L Ca in 5% kyselině dusičné (from CaCO₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
13852.AD
13852.AE
13852.AP
13852.ADEA
1860
CZK
13852.AD
13852.AE
13852.AP
Vápník 1000 mg/L Ca in 5% kyselině dusičné (from CaCO₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - vápník
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certifikace: Traceable to NIST