Tisk…
Vápník 10000 mg/L Ca in 5% kyselině dusičné (from CaCO₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14407.AD 14407.AE 14407.AP
14407.ADEA 3400 CZK
14407.AD 14407.AE 14407.AP
Vápník 10000 mg/L Ca in 5% kyselině dusičné (from CaCO₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - vápník
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certifikace: Traceable to NIST