Tisk…
Diethyl propylmalonate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23304.14 B23304.22
B23304.14EA 1470 CZK
B23304.14 B23304.22
Diethyl propylmalonate ≥99%
Diethyl propylmalonate
Purity: 99% CAS No.: 2163-48-6 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 91°(197°F) Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 221-222° MDL No.: MFCD00009168
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
Bod varu: 221…222 °C
Hustota: 0,987
Bod vzplanutí: 91 °C (197 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009168
CAS číslo: 2163-48-6
EINECS: 218-492-2