Tisk…
Diethyl methylmalonate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
155141000 155145000
ACRO155141000EA 1890 CZK
ACRO155141000 ACRO155145000
Diethyl methylmalonate 99%
Diethyl methylmalonate
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009162
CAS číslo: 609-08-5
EINECS: 210-175-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure