Zirkon 1000 mg/L Zr in 5% kyselině chlorovodíkové (from ZrOCl₂) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13875.AD
13875.AE
13875.AP
13875.ADEA
1820
CZK
13875.AD
13875.AE
13875.AP
Zirkon 1000 mg/L Zr in 5% kyselině chlorovodíkové (from ZrOCl₂) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - zirkon
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certifikace: Traceable to NIST