Zirkon 10000 mg/L Zr in 5% kyselině chlorovodíkové (from ZrOCl₂) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14386.AP
14386.AE
14386.AD
14386.APEA
14970
CZK
14386.AP
14386.AE
14386.AD
Zirkon 10000 mg/L Zr in 5% kyselině chlorovodíkové (from ZrOCl₂) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - zirkon
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certifikace: Traceable to NIST