Zinek 1000 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88118.AE
88118.AP
88118.AEEA
1370
CZK
88118.AE
88118.AP
Zinek 1000 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - zinek
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certifikace: Traceable to NIST