Zinek 1000 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13835.AD
13835.AE
13835.AP
13835.ADEA
1820
CZK
13835.AD
13835.AE
13835.AP
Zinek 1000 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - zinek
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certifikace: Traceable to NIST