Stroncium 1000 mg/L Sr in 5% kyselině dusičné (from Sr(NO₃)₂) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88098.AE
88098.AP
88098.AEEA
1440
CZK
88098.AE
88098.AP
Stroncium 1000 mg/L Sr in 5% kyselině dusičné (from Sr(NO₃)₂) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - stroncium
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certifikace: Traceable to NIST