Tisk…
Samarium standard solution, 1000 mg/l Sm in 5% kyselině dusičné (from Sm₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88092.AE 88092.AP
88092.AEEA 1680 CZK
88092.AE 88092.AP
Samarium standard solution, 1000 mg/l Sm in 5% kyselině dusičné (from Sm₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - samarium
Molecular Formula: Sm in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certifikace: Traceable to NIST