Ruthenium standard solution, 1000 mg/L Ru in 20% kyselině chlorovodíkové (from RuCl₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
35767.AD
35767.AE
35767.AP
35767.ADEA
3510
CZK
35767.AD
35767.AE
35767.AP
Ruthenium standard solution, 1000 mg/L Ru in 20% kyselině chlorovodíkové (from RuCl₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - ruthenium
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certifikace: Traceable to NIST