Ruthenium standard solution, 10000 mg/L Ru in 20% kyselině chlorovodíkové (from RuCl₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35773.AD
35773.AE
35773.AP
35773.ADEA
11260
CZK
35773.AD
35773.AE
35773.AP
Ruthenium standard solution, 10000 mg/L Ru in 20% kyselině chlorovodíkové (from RuCl₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - ruthenium
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certifikace: Traceable to NIST