Rtuť 1000 mg/L Hg in 5% kyselině dusičné (from Hg) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Scientific
88079.AE
88079.AP
88079.AEEA
1260
CZK
88079.AE
88079.AP
Rtuť 1000 mg/L Hg in 5% kyselině dusičné (from Hg) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - rtuť
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certifikace: Traceable to NIST