Tisk…
Rtuť 1000 mg/L Hg in 5% kyselině dusičné (from Hg) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13865.AE 13865.AD
13865.AEEA 2580 CZK
13865.AE 13865.AD
Rtuť 1000 mg/L Hg in 5% kyselině dusičné (from Hg) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - rtuť
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certifikace: Traceable to NIST