Tisk…
Rtuť 10000 mg/L Hg in 5% kyselině dusičné (from Hg) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14395.AD 14395.AE 14395.AP
14395.ADEA 2990 CZK
14395.AD 14395.AE 14395.AP
Rtuť 10000 mg/L Hg in 5% kyselině dusičné (from Hg) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - rtuť
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certifikace: Traceable to NIST
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
MDL čí. MFCD00011035