Palladium standard solution, 1000 mg/L Pd in 20% kyselině chlorovodíkové (from Pd) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88085.AE
88085.AP
88085.AEEA
3010
CZK
88085.AE
88085.AP
Palladium standard solution, 1000 mg/L Pd in 20% kyselině chlorovodíkové (from Pd) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - palladium
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certifikace: Traceable to NIST