Palladium standard solution, 1000 mg/L Pd in 20% kyselině chlorovodíkové (from Pd) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13833.AD
13833.AE
13833.AP
13833.ADEA
3920
CZK
13833.AD
13833.AE
13833.AP
Palladium standard solution, 1000 mg/L Pd in 20% kyselině chlorovodíkové (from Pd) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - palladium
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certifikace: Traceable to NIST