Tisk…
Palladium standard solution, 10000 mg/L Pd in 20% kyselině chlorovodíkové (from Pd) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14432.AD 14432.AE 14432.AP
14432.ADEA 10610 CZK
14432.AD 14432.AE 14432.AP
Palladium standard solution, 10000 mg/L Pd in 20% kyselině chlorovodíkové (from Pd) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - palladium
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certifikace: Traceable to NIST
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
MDL čí. MFCD03613603