Tisk…
Nikl 1000 mg/L Ni in 5% kyselině dusičné (from Ni) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88082.AE 88082.AP
88082.AEEA 1380 CZK
88082.AE 88082.AP
Nikl 1000 mg/L Ni in 5% kyselině dusičné (from Ni) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - nikl
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certifikace: Traceable to NIST