Tisk…
Nikl 1000 mg/L Ni in 5% kyselině dusičné (from Ni) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13839.AD 13839.AE 13839.AP
13839.ADEA 1870 CZK
13839.AD 13839.AE 13839.AP
Nikl 1000 mg/L Ni in 5% kyselině dusičné (from Ni) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - nikl
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certifikace: Traceable to NIST