Tisk…
Nikl 10000 mg/L Ni in 5% kyselině dusičné (from Ni) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14414.AD 14414.AE 14414.AP
14414.ADEA 3110 CZK
14414.AD 14414.AE 14414.AP
Nikl 10000 mg/L Ni in 5% kyselině dusičné (from Ni) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - nikl
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certifikace: Traceable to NIST