Tisk…
Sodik 1000 mg/L Na in 5% kyselině dusičné (from Na₂CO₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13832.AD 13832.AE 13832.AP
13832.ADEA 1840 CZK
13832.AD 13832.AE 13832.AP
Sodik 1000 mg/L Na in 5% kyselině dusičné (from Na₂CO₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - sodík
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certifikace: Traceable to NIST